Merck
Z326313
BRAND® SILBERBRAND Messkolben
volume 200 mL, accuracy: 0.25 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
Verbindung
joint ST/NS neck14/23
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class B DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, IN)
closure type PP Stopper
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
200 mL, accuracy: 0.25 mL
Kapazität
200 mL
Allgemeine Beschreibung
Messkolben nach DIN EN ISO 1042, Klasse B. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit PP Stopfen mit quadratischem Griffteller. Beschriftung in weisser Emaille.
Sonstige Hinweise
BR36750 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)