Merck
Z231800
Duran® Becher
capacity 25 mL, low form
Synonym(e):
211061406
Größe auswählen
1 EA
€ 9,30
10 EA
€ 63,50
€ 9,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 9,30
10 EA
€ 63,50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
€ 9,30
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
graduations
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
H × AD
50 mm × 34 mm
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Ausgießer. Nach ISO 3819 und DIN 12331
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2