Merck
Z325821
BRAND® BLAUBRAND® Messpipetten, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
 type 1 (zero on top), capacity 2 mL , with 0.02 subdivisions
Größe auswählen
12 EA
€ 73,20
€ 73,20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
€ 73,20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
€ 73,20
Check Cart for Availability
Materialien
AR-Glas®
Agentur
according to DIN 12 697
Leistungsmerkmale
class AS
graduation
subdivision 0.02 mL
partial delivery
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
BRAND 27725
Messbereich
accuracy: 0.02 mL
Kapazität
2 mL , with 0.02 subdivisions
Allgemeine Beschreibung
AR-Glas®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
Sonstige Hinweise
BR27725 (India)
Rechtliche Hinweise
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.