Fortfahren mit
Z325864
BRAND® BLAUBRAND® Messpipetten, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
 type 1 (zero on top), capacity 25 mL , with 0.1 subdivisions, suitable for cotton plugs
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
Blaubrand graduated pipette, Class AS pipette, GLASS pipette, measuring pipette, precision graduated pipette
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
6 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
25 mL , with 0.1 subdivisions
Material:
AR-Glas®
Packaging:
pack of 6
€ 95,10
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
AR-Glas®
agency
according to DIN 12 697
feature
class AS, graduation, subdivision 0.1 mL, partial delivery (with large suction tube suitable for cotton plugs)
packaging
pack of 6
manufacturer/tradename
BRAND 27731
measuring range
accuracy: 0.1 mL
capacity
25 mL , with 0.1 subdivisions
General description
AR-Glas®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
Other Notes
BR27731 (India)
Legal Information
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z325600Z325791Z325643
description
 type 1 (zero on top), capacity 25 mL , with 0.1 subdivisions, suitable for cotton plugs
description
 type 3 (zero on top), capacity 0.5 mL , with 0.01 subdivisions
description
 type 1 (zero on top), capacity 0.5 mL , with 0.01 subdivisions
description
type 3 (zero on top), capacity 1 mL , with 0.01 subdivisions, suitable for cotton plugs
manufacturer/tradename
BRAND 27731
manufacturer/tradename
BRAND 27705
manufacturer/tradename
BRAND 27721
manufacturer/tradename
BRAND 27706
capacity
25 mL , with 0.1 subdivisions
capacity
0.5 mL , with 0.01 subdivisions
capacity
0.5 mL , with 0.01 subdivisions
capacity
1 mL , with 0.01 subdivisions
material
AR-Glas®
material
AR-Glas®
material
AR-Glas®
material
AR-Glas®
packaging
pack of 6
packaging
pack of 12
packaging
pack of 12
packaging
pack of 12
feature
class AS, subdivision 0.1 mL, graduation, partial delivery (with large suction tube suitable for cotton plugs)
feature
class AS, graduation, total delivery (Ex + 15 sec waiting time), subdivision 0.01 mL
feature
graduation, subdivision 0.01 mL, partial delivery, class AS
feature
total delivery (Ex + 15 sec waiting time), graduation, subdivision 0.01 mL, class AS
measuring range
accuracy: 0.1 mL
measuring range
accuracy: 0.01 mL
measuring range
accuracy: 0.01 mL
measuring range
accuracy: 0.01 mL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)