Merck
Z325376
BRAND® BLAUBRAND® Vollpipette, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
capacity 25 mL, two marks
Größe auswählen
6 EA
€ 83,10
€ 83,10
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
€ 83,10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
€ 83,10
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Materialien
AR-Glas®
Beschreibung
partial delivery
Leistungsmerkmale
class AS
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 29735
Messbereich Volumen
25 mL, accuracy: 0.03 mL
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
Sonstige Hinweise
BR29735 (India)
Rechtliche Hinweise
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.