Merck
Z325120
Sigma-Aldrich
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA Messkolben, kalibriert für die Abgabe
volume 2 mL
Größe auswählen
12 EA
€ 73,80
€ 73,80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
€ 73,80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
€ 73,80
Check Cart for Availability
Materialien
AR-Glas®
Agentur
according to DIN 12 691
Beschreibung
amber mark: yes
Leistungsmerkmale
class AS with batch number
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 30503
Messbereich Volumen
2 mL, accuracy: 0.010 mL
Länge
330 mm
Kapazität
2 mL
Volumen
2 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Pipettes come with a detailed batch certificate in each package.
Sonstige Hinweise
BR30503 (India)
Rechtliche Hinweise
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.