Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 132,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Feature:
subdivision 10 mL
€ 132,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenjoint
joint ST/NS stopper45/40
feature
subdivision 10 mL
manufacturer/tradename
BRAND
H
500 mm
volume
1,000 mL
General description
Mischzylinder nach DIN 12 685-2. Klasse A, konformitätsbescheinigt. Aus Duran®-Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit PP-Stopfen und sechseckigem Fuss. Skalierung und Markierung mit hohem Kontrast aus blauer Emaille. Höhe=Gesamthöhe ohne Stopfen!
Other Notes
BR32462 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description volume 1,000 mL | description volume 25 mL | description volume 100 mL | description volume 250 mL |
| feature subdivision 10 mL | feature subdivision 0.5 mL | feature subdivision 1 mL | feature subdivision 2 mL |
| manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND |
| H 500 mm | H 190 mm | H 285 mm | H 350 mm |
| volume 1,000 mL | volume 25 mL | volume 100 mL | volume 250 mL |
| joint joint ST/NS stopper45/40 | joint joint ST/NS stopper14/23 | joint joint ST/NS stopper24/29 | joint joint ST/NS stopper29/32 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® BLAUBRAND® Mischzylinder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?