Fortfahren mit
Z324698
BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
volume 1000 mL
Synonym(e):
1000 mL mixing cylinder, cylinder with stopper, graduated mixing cylinder, storage cylinder, tall form cylinder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Material:
PE stopper
Feature:
subdivision 10 mL
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PE stopper
joint
joint ST/NS45/40
feature
subdivision 10 mL
manufacturer/tradename
BRAND
H
500 mm
volume
1000 mL
General description
Mixing cylinders according to DIN 12 685-1, class B, short graduation marks. Made from Duran®, calibrated to contain (TC, In). With hexagonal base. Eterna graduations and inscriptions in amber in diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Other Notes
BR33962 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z324671Z324639Z324655
description
volume 1000 mL
description
volume 500 mL
description
volume 25 mL
description
volume 100 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
feature
subdivision 10 mL
feature
subdivision 5 mL
feature
subdivision 0.5 mL
feature
subdivision 1 mL
material
PE stopper
material
PE stopper
material
polypropylene stopper
material
polypropylene stopper
H
500 mm
H
395 mm
H
190 mm
H
285 mm
joint
joint ST/NS45/40
joint
joint ST/NS34/35
joint
joint ST/NS14/23
joint
joint ST/NS24/29
volume
1000 mL
volume
500 mL
volume
25 mL
volume
100 mL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)