Direkt zum Inhalt
Z324671
BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
volume 500 mL
Synonym(e):
500 mL mixing cylinder, cylinder with stopper, graduated mixing cylinder, storage cylinder, tall form cylinder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Material:
PE stopper
Feature:
subdivision 5 mL
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PE stopper
joint
joint ST/NS34/35
feature
subdivision 5 mL
manufacturer/tradename
BRAND
H
395 mm
volume
500 mL
General description
Mixing cylinders according to DIN 12 685-1, class B, short graduation marks. Made from Duran®, calibrated to contain (TC, In). With hexagonal base. Eterna graduations and inscriptions in amber in diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Other Notes
BR33954 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)