Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 60,20 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
€ 60,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
Messzylinder, hohe Form, Klasse A, konformitätsbescheinigt mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit Ausgiesser und sechseckigem Glasfuss. Ringmarken und Eterna Graduierung in brauner Diffusionsfarbe. Extrem beständig. Lieferung mit einem Chargenzertifikat in jeder Packung. Auf Anfrage auch mit individuellem Eichschein lieferbar.
Other Notes
BR32748 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description volume 250 mL | description volume 10 mL | description volume 2,000 mL | description volume 10 mL |
| manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename BRAND |
| feature subdivision 2 mL | feature subdivision 0.2 mL | feature subdivision 20 mL | feature subdivision 0.2 mL |
| H 335 mm | H 140 mm | H 505 mm | H 140 mm |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| volume 250 mL | volume 10 mL | volume 2,000 mL | volume - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® BLAUBRAND® ETERNA Messzylinder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?