Fortfahren mit
Z324167
BRAND® SILBERBRAND ETERNA Messzylinder
volume 25 mL
Synonym(e):
25mL glass cylinder, glass graduated cylinder, laboratory cylinder with hexagonal base, measuring cylinder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 22,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Volume measuring range:
25 mL
Material:
borosilicate glass 3.3
Feature:
subdivision 0.5 mL
€ 22,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass 3.3
feature
subdivision 0.5 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
25 mL
H
170 mm
General description
Messzylinder, hohe Form, nach DIN 12 680-1, Klasse B. Kurze Graduierungsmarken. Hergestellt aus Duran®-Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit Ausgiesser und abnehmbarem, sechseckigem PP Standfuss. Eterna Graduierung und Beschriftung in brauner Diffusionsfarbe, extrem beständig gegen aggressive Chemikalien und Reinigungsmittel.
Other Notes
BR31920 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z324175Z324140Z324159
description
volume 25 mL
description
volume 50 mL
description
volume 5 mL
description
volume 10 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
feature
subdivision 0.5 mL
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 0.1 mL
feature
subdivision 0.2 mL
volume measuring range
25 mL
volume measuring range
50 mL
volume measuring range
5 mL
volume measuring range
10 mL
H
170 mm
H
200 mm
H
115 mm
H
140 mm
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
2-(Dodecylthio)-aniline solvent properties
-
-
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)