Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 21,10 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Volume measuring range:
10 mL
Material:
borosilicate glass 3.3
Feature:
subdivision 0.2 mL
€ 21,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
borosilicate glass 3.3
feature
subdivision 0.2 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
10 mL
H
140 mm
General description
Messzylinder, hohe Form, nach DIN 12 680-1, Klasse B. Kurze Graduierungsmarken. Hergestellt aus Duran®-Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit Ausgiesser und abnehmbarem, sechseckigem PP Standfuss. Eterna Graduierung und Beschriftung in brauner Diffusionsfarbe, extrem beständig gegen aggressive Chemikalien und Reinigungsmittel.
Other Notes
BR31908 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description volume 10 mL | description volume 500 mL | description volume 1000 mL | description volume 10 mL |
| manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND |
| volume measuring range 10 mL | volume measuring range 500 mL | volume measuring range 1000 mL | volume measuring range 10 mL |
| feature subdivision 0.2 mL | feature subdivision 5 mL | feature subdivision 10 mL | feature subdivision 1 mL |
| H 140 mm | H 365 mm | H 465 mm | H 90 mm |
| material borosilicate glass 3.3 | material borosilicate glass 3.3 | material borosilicate glass 3.3 | material - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® SILBERBRAND ETERNA Messzylinder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?