Merck
Z323888
BRAND® BLAUBRAND® automatische Bürette nach Pellet
volume 25 mL, accuracy: ±0.030 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
Materialien
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
Leistungsmerkmale
class AS
subdivision 0.05 mL
with bottle
with intermediate stopcock (PTFE key)
Hersteller/Markenname
BRAND 22767
Messbereich Volumen
25 mL, accuracy: ±0.030 mL
Volumen
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Hahn und Spülkreis. Entsprechen der DIN 12 700-5, Klasse AS, konformitätsbescheinigt. Kalibriert auf Auslauf (TD,Ex + 30 Sek.) Beschriftung in blauem Emaille. Mit Schellbachstreifen, automatische Nullstellung, Ringmarken. Blauband Büretten werden mit einem kostenlosen Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit geliefert.
Sonstige Hinweise
BR22767 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG