Fortfahren mit
Z290696
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 15 mL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Material:
glass housing
Packaging:
pkg of 1 ea
€ 124,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass housing
feature
graduation
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
cell culture: suitable
funnel capacity
15 mL
membrane diam.
25 mm
neck diam.
25 mm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z290645Z290521Z290548
description
Funnel top, funnel capacity 15 mL
description
Funnel top, funnel capacity 1000 mL
description
Funnel top, funnel capacity 300 mL
description
Funnel top, funnel capacity 500 mL
material
glass housing
material
glass housing
material
glass housing
material
glass housing
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
feature
graduation
feature
graduation
feature
graduation
feature
graduation
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
membrane diam.
25 mm
membrane diam.
90 mm
membrane diam.
47 mm
membrane diam.
47 mm
neck diam.
25 mm
neck diam.
90 mm
neck diam.
47 mm
neck diam.
47 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)