WPB01447WA
Whirl-Pak® Write-On Bag
5441 mL capacity(184 oz)
Synonym(e):
large volume sample bag, sample bag with label, sample collection bag, sampling bag
Größe auswählen
€ 188,00
Voraussichtliches Versanddatum06. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 188,00
Voraussichtliches Versanddatum06. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
B01447WA (Nasco)
Parameter
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
B × L
15 in. × 20 in. , 38 x 50.8 cm
Kapazität
5441 mL × 184 oz
5441 mL capacity(184 oz)
Dicke
4 mil , 0.102 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Blended, Virgin Polyethylene Film: ensures exceptional clarity, superior strength. FDA approved for food contact
- Puncture-Proof Closure Tabs: contains inner and outer tapes for longevity and stability; wire for easy opening, pouring, and closing
- Post-Manufacturing Sterilization: perforated closure to maintain sterility and for increased sample integrity
- Opening Pull tabs: contains non-slip textured Tyvek for easy opening
- Continuous Perimeter Seal: for maximum protection against leaks
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)