Fortfahren mit
WPB01339WA
Whirl-Pak® Flat Wire, Write-On Bag
118 mL capacity(4 oz)
Synonym(e):
Nasco B01339WA, sample bag with label, sample receptacle, sample storage bag, sampling bag
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
24111500
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 500 ea
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01339WA
W × L × thickness
7.5 cm × 18.5 cm × 0.057 mm
capacity
118 mL × 4 oz , 118 mL capacity(4 oz)
General description
These bags are made with one flat wire, rather than the traditional round wires. The flat wire provides a thicker tab, resulting in a heavier closure which is preferred in some applications. The aluminum wire features “PUNCTURE PROOF TABS,” so the wire ends are completely covered, eliminating any sharp, cutting, exposed edges. The aluminum will not rust when coming in contact with water or other liquids.
The white, write-on strip makes sample identification easier and more convenient. It′s easy to write on this white strip using an ordinary ballpoint pen, pencil, or felt-tip marker. The paper-like finish virtually eliminates ink smearing, and provides a surface that will accept a variety of writing instruments.
Legal Information
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WPB01341WAWPB01062WAWPB01490WA
description
118 mL capacity(4 oz)
description
532 mL capacity(18 oz)
description
118 mL capacity(4 oz)
description
384 mL capacity(13 oz)
capacity
118 mL capacity(4 oz), 118 mL × 4 oz
capacity
532 mL capacity(18 oz), 532 mL × 18 oz
capacity
118 mL capacity(4 oz), 118 mL × 4 oz
capacity
384 mL capacity(13 oz), 384 mL × 13 oz
packaging
pkg of 500 ea
packaging
pkg of 500 ea
packaging
pkg of 500 ea
packaging
pkg of 500 ea
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01339WA
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01341WA
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01062WA
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01490WA
W × L × thickness
7.5 cm × 18.5 cm × 0.057 mm
W × L × thickness
11.5 cm × 23 cm × 0.064 mm
W × L × thickness
-
W × L × thickness
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)