WH0058985M3
Monoclonal Anti-IL22RA1 antibody produced in mouse
clone 6B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CRF29, Anti-IL22R, Anti-interleukin 22 receptor, alpha 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6B5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG3κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IL22RA1(58985)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
EDPSDLLQHVKFQSSNFENILTWDSGPEGTPDTVYSIEYKTYGERDWVAKKGCQRITRKSCNLTVETGNLTELYYARVTAVSAGGRSATKMTDRFSSLQHTTLKPPDVTCISKVRSIQMIVHPTPTPIRAGDGHRLTLEDIFHDLFYHLELQVNRTYQMHLGGKQREYEFFGLTPDTEFLGTIMICVPTWAKESAPYMCRVKTLPDRTWTYSFSGAFLFSMGFLVAVLCYLSYRYVTKPPAPPNSLNVQRVLTFQPLRFIQEHVLIPVFDLSGPSSLAQPVQYSQIRVSGPREPAGAPQRHSLSEITYLGQPDISILQPSNVPPPQILSPLSYAPNAAPEVGPPSYAPQVTPEAQFPFYAPQAISKVQPSSYAPQATPDSWPPSYGVCMEGSGKDSPTGTLSSPKHLRPKGQLQKEPPAGSCMLGGLSLQEVTSLAMEESQEAKSLHQPLGICTDRTSDPNVLHSGEEGTPQYLKGQLPLLSSVQIEGHPMSLPLQPPSRPCSPSDQGPSPWGLLESLVCPKDEAKSPAPETSDLEQPTELDSLFRGLALTVQWES
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable