Merck
WH0010268M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAMP3 antibody produced in mouse
clone 1C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-receptor (calcitonin) activity modifying protein 3
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAMP3(10268)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the RAMP family of single-transmembrane-domain proteins, called receptor (calcitonin) activity modifying proteins (RAMPs). RAMPs are type I transmembrane proteins with an extracellular N terminus and a cytoplasmic C terminus. RAMPs are required to transport calcitonin-receptor-like receptor (CRLR) to the plasma membrane. CRLR, a receptor with seven transmembrane domains, can function as either a calcitonin-gene-related peptide (CGRP) receptor or an adrenomedullin receptor, depending on which members of the RAMP family are expressed. In the presence of this (RAMP3) protein, CRLR functions as an adrenomedullin receptor. (provided by RefSeq)
Immunogen
RAMP3 (AAH22304.1, 24 a.a. ~ 148 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RAGGCNETGMLERLPLCGKAFADMMGKVDVWKWCNLSEFIVYYESFTNCTEMEANVVGCYWPNPLAQGFITGIHRQFFSNCTVDRVHLEDPPDEVLIPLIVIPVVLTVAMAGLVVWRSKRTDTLL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)