Direkt zum Inhalt
A9594
Monoklonales ANTI-FLAG®-M2-Cy3 in Maus hergestellte Antikörper
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution (Supplied as a solution in 10 mM sodium phosphate)
Synonym(e):
Monoklonaler ANTI-FLAG® M2-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41106514
Conjugate:
CY3 conjugate
Clone:
M2, monoclonal
Application:
IF (d)
Citations:
42
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M2, monoclonal
form
buffered aqueous solution (Supplied as a solution in 10 mM sodium phosphate)
species reactivity
all
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
direct immunofluorescence: 10 μg/mL using mammalian cells fixed with methanol:acetone
isotype
IgG1
immunogen sequence
DYKDDDDK
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Der monoklonale ANTI-FLAG M2-Cy3(Maus-IgG)-Antikörper ist kovalent an den Cyaninfarbstoff Cy3 konjugiert. Das Antikörperkonjugat bindet an FLAG-Fusionsproteine und erkennt die FLAG-Sequenz am N-Terminus, Met-N-Terminus oder C-Terminus der FLAG-Fusionsproteine.
Application
Anwendungen, in denen dieser Antikörper erfolgreich eingesetzt wurde sowie die zugehörigen "Peer Reviewed"-Publikationen sind nachstehend aufgeführt.
Western Blot (1 Publikation)
Für den einfachen Nachweis in einem Schritt mittels Immunzytochemie. Besonders nützlich beim Nachweis von FLAG-Fusionsproteinen, die in Mauswirten exprimiert werden, wo sekundäre Anti-Maus-Antikörper eine Kreuzreaktivität verursachen können.
Weitere Produktinformationen finden Sie in unserem FLAG® Literatur-Portal .
Physical form
Lösung in phosphatgepufferter Kochsalzlösung plus 1 % BSA und Konservierungsmittel
Preparation Note
Verdünnen Sie den Antikörper in Tris-gepufferter Kochsalzlösung (TBS): 0,05 M Tris, pH-Wert 7,4, mit 0,15 M NaCl.
Other Notes
Für die Immunzytochemie wird eine Konzentration von 1–10 mg/ml vorgeschlagen.
Legal Information
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cy3 is a trademark of Cytiva
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)