WH0009788M1
Monoclonal Anti-MTSS1 antibody produced in mouse
clone 2G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-KIAA0429, Anti-MIM, Anti-MIMA, Anti-MIMB, Anti-metastasis suppressor 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MTSS1(9788)
Immunogen
Sequence
GVLPAPPDGPEERGEHSPESPSVGEGPQGVTSMPSSMWSGQASVNPPLPGPKPSIPEEHRQAIPESEAEDQEREPPSATVSPGQIPESDPADLSPRDTPQ
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable