Merck
WH0008828M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NRP2 antibody produced in mouse
clone 3B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-MGC126574, Anti-NP2, Anti-NPN2, Anti-PRO2714, Anti-VEGF165R2, Anti-neuropilin 2
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3B8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NRP2(8828)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the neuropilin family of receptor proteins. The encoded transmembrane protein binds to SEMA3C protein {sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3C} and SEMA3F protein {sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3F}, and interacts with vascular endothelial growth factor (VEGF). This protein may play a role in cardiovascular development, axon guidance, and tumorigenesis. Multiple transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
NRP2 (NP_958436, 621 a.a. ~ 715 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EEATECGENCSFEDDKDLQLPSGFNCNFDFLEEPCGWMYDHAKWLRTTWASSSSPNDRTFPDDRNFLRLQSDSQREGQYARLISPPVHLPRSPVC
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)