Merck
WH0008424M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BBOX1 antibody produced in mouse
clone 6H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-BBH, Anti-BBOX, Anti-GBBH, Anti-butyrobetaine (gamma), 2-oxoglutarate dioxygenase (gamma-butyrobetaine hydroxylase) 1, Anti-gammaBBH
Größe auswählen
100 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6H3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BBOX1(8424)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes gamma butyrobetaine hydroxylase which catalyzes the formation of L-carnitine from gamma-butyrobetaine, the last step in the L-carnitine biosynthetic pathway. Carnitine is essential for the transport of activated fatty acids across the mitochondrial membrane during mitochondrial beta-oxidation. (provided by RefSeq)
Immunogen
BBOX1 (NP_003977, 278 a.a. ~ 387 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IELDDKGQVVRINFNNATRDTIFDVPVERVQPFYAALKEFVDLMNSKESKFTFKMNPGDVITFDNWRLLHGRRSYEAGTEISRHLEGAYADWDVVMSRLRILRQRVENGN
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Roman Camarda et al.
Nature medicine, 22(4), 427-432 (2016-03-08)
Expression of the oncogenic transcription factor MYC is disproportionately elevated in triple-negative breast cancer (TNBC), as compared to estrogen receptor-, progesterone receptor- or human epidermal growth factor 2 receptor-positive (RP) breast cancer. We and others have shown that MYC alters
Yuuki Ohara et al.
Cell reports, 42(12), 113434-113434 (2023-11-19)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) exhibits distinct molecular subtypes: classical/progenitor and basal-like/squamous. Our study aimed to identify genes contributing to the development of the basal-like/squamous subtype, known for its aggressiveness. Transcriptome analyses revealed consistent upregulation of SERPINB3 in basal-like/squamous PDAC, correlating
Chengheng Liao et al.
Cancer discovery, 10(11), 1706-1721 (2020-07-22)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is an aggressive and highly lethal disease. Because of its heterogeneity and lack of hormone receptors or HER2 expression, targeted therapy is limited. Here, by performing a functional siRNA screening for 2-OG-dependent enzymes, we identified gamma-butyrobetaine