Merck
WH0007703M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PCGF2 antibody produced in mouse
clone 4D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-MEL-18, Anti-MGC10545, Anti-RNF110, Anti-ZNF144, Anti-polycomb group ring finger 2
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4D6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PCGF2(7703)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene contains a RING finger motif and is similar to the polycomb group (PcG) gene products. PcG gene products form complexes via protein-protein interaction and maintain the transcription repression of genes involved in embryogenesis, cell cycles, and tumorigenesis. This protein was shown to act as a negative regulator of transcription and has tumor suppressor activity. The expression of this gene was detected in various tumor cells, but is limited in neural organs in normal tissues. Knockout studies in mice suggested that this protein may negatively regulate the expression of different cytokines, chemokines, and chemokine receptors, and thus plays an important role in lymphocyte differentiation and migration, as well as in immune responses. (provided by RefSeq)
Immunogen
PCGF2 (AAH04858.1, 236 a.a. ~ 294 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LTLATVPTPSEGTNTSGASECESVSDKAPSPATLPATSSSLPSPATPSHGSPSSHGPPA
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)