WH0006817M1
Monoclonal Anti-SULT1A1 antibody produced in mouse
clone 1F8, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-HAST1/HAST2, Anti-MGC5163, Anti-PPST, Anti-PST, Anti-ST1A3, Anti-STP, Anti-STP1, Anti-TSPST1, Anti-sulfotransferase family, cytosolic, 1A, phenol-preferring, member 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F8, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgMκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SULT1A1(6817)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MELIQDTSRPPLEYVKGVPLIKYFAEALGPLQSFQARPDDLLISTYPKSGTTWVSQILDMIYQGGDLEKCHRAPIFMRVPFLEFKAPGIPSGMETLKDTPAPRLLKTHLPLALLPQTLLDQKVKVVYVARNAKDVAVSYYHFYHMAKVHPEPGTWDSFLEKFMVGEVSYGSWYQHVQEWWELSRTHPVLYLFYEDMKENPKREIQKILEFVGHSLPEETVDFVVQHTSFKEMKKNPMTNYTTVPQEFMDHSISPFMRKGMAGDWKTTFTVAQNERFDADYAEKMAGCSLSFRSEL
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable