WH0005325M1
Monoclonal Anti-PLAGL1 antibody produced in mouse
clone 1E2, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-DKFZp781P1017, Anti-LOT1, Anti-ZAC, Anti-ZAC1, Anti-pleiomorphic adenoma gene-like 1
Größe auswählen
€ 492,00
Größe auswählen
About This Item
€ 492,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1E2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgMκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PLAGL1(5325)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
QPMQPLPESLASLHPSVSPGSPPPPLPNHKYNTTSTSYSPLASLPLKADTKGFCNISLFEDLPLQEPQSPQKLNPGFDLAKGNAGKVNLPKELPADAVNL
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)