Merck
WH0005315M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PKM2 antibody produced in mouse
clone 5D2-3B3, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-CTHBP, Anti-MGC3932, Anti-OIP3, Anti-PK3, Anti-PKM, Anti-TCB, Anti-THBP1, Anti-pyruvate kinase, muscle
Größe auswählen
200 μL
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1758
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1758
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5D2-3B3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgMκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PKM2(5315)
Allgemeine Beschreibung
The embryonic pyruvate kinase M2 (PKM2) is one of the isoforms of pyruvate kinases (PK), found in mammals. It is coded by the PKM2 gene mapped to human chromosome 15q23. PKM2 is expressed in all cells excluding adult muscle, brain and liver. This protein is usually present as an active tetrameric form.
Immunogen
PKM2 (AAH07640.1, 1 a.a. ~ 531 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSKPHSEAGTAFIQTQQLHAAMADTFLEHMCRLDIDSPPITARNTGIICTIGPASRSVETLKEMIKSGMNVARLNFSHGTHEYHAETIKNVRTATESFASDPILYRPVAVALDTKGPEIRTGLIKGSGTAEVELKKGATLKITLDNAYMEKCDENILWLDYKNICKVVEVGSKIYVDDGLISLQVKQKGADFLVTEVENGGSLGSKKGVNLPGAAVDLPAVSEKDIQDLKFGVEQDVDMVFASFIRKASDVHEVRKVLGEKGKNIKIISKIENHEGVRRFDEILEASDGIMVARGDLGIEIPAEKVFLAQKMMIGRCNRAGKPVICATQMLESMIKKPRPTRAEGSDVANAVLDGADCIMLSGETAKGDYPLEAVRMQHLIAREAEAAIYHLQLFEELRRLAPITSDPTEATAVGAVEASFKCCSGAIIVLTKSGRSAHQVARYRPRAPIIAVTRNPQTARQAHLYRGIFPVLCKDPVQEAWAEDVDLRVNFAMNVGKARGFFKKGDVVIVLTGWRPGSGFTNTMRVVPVP
Anwendung
Monoclonal Anti-PKM2 antibody has been used in western blotting.
Biochem./physiol. Wirkung
The embryonic pyruvate kinase M2 (PKM2) controls β-catenin transactivation. It plays an important role in aerobic glycolysis or the warburg effect. PKM2 induce gene transcription and tumorigenesis.
Physikalische Form
Solution
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
PKM2 Phosphorylates Histone H3 and Promotes Gene Transcription and Tumorigenesis
Yang W, et al.
Cell (2014)
Pyruvate kinase isoenzyme M2 expression correlates with survival of cardiomyocytes after allogeneic rat heterotopic heart transplantation
Shi J, et al.
Pathology Research and Practice (2015)
Mutant p53 and mTOR/PKM2 regulation in cancer cells
Dando I, et al.
IUBMB Life, 68(9), 722-726 (2016)
The antioxidant uncoupling protein 2 stimulates hnRNPA2/B1, GLUT1 and PKM2 expression and sensitizes pancreas cancer cells to glycolysis inhibition
Brandi J, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 101, 305-316 (2016)
Ilaria Dando et al.
IUBMB life, 68(9), 722-726 (2016-07-08)
Mutations of TP53 gene are the most common feature in aggressive malignant cells. In addition to the loss of the tumor suppressive role of wild-type p53, hotspot mutant p53 isoforms display oncogenic proprieties notoriously referred as gain of functions (GOFs)
Artikel
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.