Merck
WH0002952M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GSTT1 antibody produced in mouse
clone 2E10-1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-glutathione S-transferase theta 1
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E10-1B2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GSTT1(2952)
Allgemeine Beschreibung
Glutathione S-transferase (GST) theta 1 (GSTT1) is a member of a superfamily of proteins that catalyze the conjugation of reduced glutathione to a variety of electrophilic and hydrophobic compounds. Human GSTs can be divided into five main classes: alpha, mu, pi, theta, and zeta. The theta class includes GSTT1 and GSTT2. The GSTT1 and GSTT2 share 55% amino acid sequence identity and both of them were claimed to have an important role in human carcinogenesis. The GSTT1 gene is located approximately 50kb away from the GSTT2 gene. The GSTT1 and GSTT2 genes have a similar structure, being composed of five exons with identical exon/intron boundaries. (provided by RefSeq)
Immunogen
GSTT1 (AAH07065, 1 a.a. ~ 240 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGLELYLDLLSQPCRAVYIFAKKNDIPFELRIVDLIKGQHLSDACAQVNPLKKVPALKDGDFTLTESVAILLYLTRKYKVPDYWYPQDLQARARVDEYLAWQHTTLRRSCLRALWHKVMFPVFLGEPVSPQTLAATLAELDVTLQLLEDKFLQNKAFLTGPHISLADLVAITELMHPVGAGCQVFEGRPKLATWRQRVEAAVGEDLFQEAHEVILKAKDFPPADPTIKQKLMPWVLAMIR
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)