Merck
WH0002934M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GSN antibody produced in mouse
clone 3G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DKFZp313L0718, Anti-gelsolin (amyloidosis, Finnish type)
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GSN(2934)
Allgemeine Beschreibung
Gelsolin (GSN) gene codes for gelsolin, a calcium-regulated actin regulatory protein. The GSN gene is mapped on human chromosome 9q33.2.
Immunogen
GSN (AAH26033, 673 a.a. ~ 782 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SNKIGRFVIEEVPGELMQEDLATDDVMLLDTWDQVFVWVGKDSQEEEKTEALTSAKRYIETDPANRDRRTPITVVKQGFEPPSFVGWFLGWDDDYWSVDPLDRAMAELAA
Biochem./physiol. Wirkung
Gelsolin (GSN) protein plays a key role in inflammation, cell movement, apoptosis, and cancer progression. It can prevent the fibrillization of β-amyloid protein (Aβ) and defibrillate its produced fibrils. Mutations of the GSN gene can result in hereditary amyloidosis (HA). The deposition of amyloid fibrils formed from the gelsolin protein in many organs and tissues is characterized by familial amyloidosis, Finnish type (FAF), or AGel amyloidosis (AGel).
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Habiba Zorgati et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(28), 13958-13963 (2019-06-28)
In the disease familial amyloidosis, Finnish type (FAF), also known as AGel amyloidosis (AGel), the mechanism by which point mutations in the calcium-regulated actin-severing protein gelsolin lead to furin cleavage is not understood in the intact protein. Here, we provide
Zhen-Yu Li et al.
Frontiers in medicine, 9, 869409-869409 (2022-05-17)
Fibrinogen A alpha-chain amyloidosis (AFib amyloidosis) is the most common form of hereditary renal amyloidosis in the United Kingdom and Europe, but has rarely been reported in Asia. In this study, we reported two AFib amyloidosis patients in China, reviewing
Yaling Jiang et al.
Frontiers in aging neuroscience, 12, 581524-581524 (2020-11-17)
Amyloid protein deposition is a common mechanism of hereditary amyloidosis (HA) and Alzheimer's disease (AD). Mutations of gelsolin (GSN), cystatin C (CST3), transthyretin (TTR), and integral membrane protein 2B (ITM2B) genes can lead to HA. But the relationship is unclear