Merck
WH0000401M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PHOX2A antibody produced in mouse
clone 4F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ARIX, Anti-CFEOM2, Anti-FEOM2, Anti-MGC52227, Anti-NCAM2, Anti-PMX2A, Anti-paired-like (aristaless) homeobox 2a
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PHOX2A(401)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene contains a paired-like homeodomain most similar to that of the Drosophila aristaless gene product. The encoded protein plays a central role in development of the autonomic nervous system. It regulates the expression of tyrosine hydroxylase and dopamine beta-hydroxylase, two catecholaminergic biosynthetic enzymes essential for the differentiation and maintenance of the noradrenergic neurotransmitter phenotype. The encoded protein has also been shown to regulate transcription of the alpha3 nicotinic acetylcholine receptor gene. Mutations in this gene have been associated with autosomal recessive congenital fibrosis of the extraocular muscles. (provided by RefSeq)
Immunogen
PHOX2A (NP_005160, 1 a.a. ~ 90 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDYSYLNSYDSCVAAMEASAYGDFGACSQPGGFQYSPLRPAFPAAGPPCPALGSSNCALGALRDHQPAPYSAVPYKFFPEPSGLHEKRKQ
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)