Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 116,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H25NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
355.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(OC)=C(/C=C(CCC)/C(N(CC)CC)=O)C(C2=C1C=CC=C2)=O
InChI
1S/C21H25NO4/c1-5-10-14(21(25)22(6-2)7-3)13-17-18(23)15-11-8-9-12-16(15)19(24)20(17)26-4/h8-9,11-13H,5-7,10H2,1-4H3/b14-13+
InChI key
WEMXCNYTFZUFSB-BUHFOSPRSA-N
Biochem/physiol Actions
APX2009 is a cell penetrant potent and selective second-generation inhibitor of APE1 redox-signaling that stimulates APE1 DNA repair activity. APX2009 is neuroprotective against cisplatin and oxaliplatin induced toxicity. APX2009 exhibits potent antitumor activity in neuroblastoma cell lines and 3D spheroid pancreatic tumor model.
Cell penetrant potent and selective second-generation inhibitor of APE1 redox-signaling that stimulates APE1 DNA repair activity
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color faint brown to very dark brown-red |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?