Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 163,00 € 138,55 |
Über diesen Artikel
€ 138,55
Listenpreis€ 163,00Sparen Sie 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(O)c-2c(OC(=O)c3c-2oc4cc(O)c(O)cc34)c1
InChI
1S/C16H10O7/c1-21-6-2-10(19)14-12(3-6)23-16(20)13-7-4-8(17)9(18)5-11(7)22-15(13)14/h2-5,17-19H,1H3
InChI key
XQDCKJKKMFWXGB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥4 mg/mL at warmed to 60 °C | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to brown | color white to green | color white to beige | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wedelolacton
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?