Merck
V8384
Nunc® CryoTubes®
capacity 4.5 mL, Internal thread, round bottom (self-standing star-foot), pack of 300 ea
Synonym(e):
cryogenic tubes, cryogenic vials
About This Item
UNSPSC-Code:
41121704
NACRES:
NB.22
Materialien
colorless tube
polypropylene
polypropylene tube
round bottom (self-standing star-foot)
round bottom tube
screw top cap
Beschreibung
cryogenic vial, 4.5 mL, internal thread, round bottom, starfoot, freestanding, 1200/cs, 300/pak
Sterilität
sterile (with writing area)
sterile; irradiated
Leistungsmerkmale
Internal thread
internal thread; screw cap
Verpackung
pack of 300 ea
Hersteller/Markenname
Nunc 379146
Parameter
-150 °C min. temp.
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Länge
92 mm × 12.5 mm
Kapazität
4.5 mL
Röhrchendurchm.
12.5 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Für den kryogenen Transport und die Lagerung von biologischem Material
  • Entspricht den IATA-Anforderungen für den Transport diagnostischer Präparate.
  • Nicht-zytotoxische, nicht-mutagene Ausgangsmaterialien und pyrogenfreie IVD-kompatible Röhrchen für zusätzliche Probensicherheit
  • Geringe Zelladhäsion und geringe Proteinbindung
  • Zertifizierte DNase- und RNase-freie Röhrchen für genomische Anwendungen
  • Steril (SAL 10-6) für maximale Gewährleistung von Sterilität
  • Röhrchen mit Innengewinde, geeignet für die Lagerung bis hin zur Dampfphase von Flüssigstickstoff
  • Röhrchen mit Außengewinde, geeignet für die Lagerung von der allgemeinen Kühlung (+4 °C) bis hin zur Dampfphase von Flüssigstickstoff
  • Bei extremen Lagerungsbedingungen wie etwa in der Flüssigphase von Stickstoff müssen CryoFlex-Röhrchen verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
CryoFlex is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)