Fortfahren mit
V0756
Vortex adapter for microcentrifuge tubes
capacity, 20 tubes
Synonym(e):
370800020, H37080-0020, agitator adapter, stirrer adapter, stirrer adapter for tubes, vortex adapter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 190,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121702
NACRES:
NB.73
eCl@ss:
32119210
€ 190,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
capacity 20 tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H37080-0020
General description
For use with any vortex mixer equipped with a rubber pad or test tube cup. The device holds 1.5 mL tubes in a disk mounted on a shaft. A sliding plate holds down the tube caps when in use. Provides rapid and complete mixing of many samples at once.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BAH370800020Z742571HS120210
Vortex Mixer AC/DC input 230 V / 240 V, Australian plug, blue
HS120210
Vortex Mixer
description
capacity, 20 tubes
description
for tubes, 1.5 mL, no. of holes, 20, polypropylene
description
holds 96 x 0.2 mL or 8 and 12 position PCR strips
description
AC/DC input 230 V / 240 V, Australian plug, blue
feature
capacity 20 tubes
feature
for tubes 1.5 mL, no. of holes 20
feature
holds 96 x 0.2 mL or 8 and 12 position PCR strips
feature
-
manufacturer/tradename
Bel-Art H37080-0020
manufacturer/tradename
Bel-Art H37080-0020
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific C2000-A02
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120210
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)