BAH370800020
Bel-Art® Vortexer Attachment for Microcentrifuge Tubes
for tubes, 1.5 mL, no. of holes, 20, polypropylene
Synonym(e):
tube holder
Größe auswählen
€ 190,00
Größe auswählen
About This Item
€ 190,00
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
for tubes 1.5 mL
no. of holes 20
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H37080-0020
Allgemeine Beschreibung
Simultaneously vortex multiple 1.5ml microcentrifuge tubes using a standard vortexer.
- Two capacities available, 8 and 20 tube
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)