U5882
U-74389G
Synonym(e):
21-[4-(2,6-Di-1-pyrrolidinyl-4-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]pregna-1,4,9[11]-triene-3,20-dione maleate salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Löslichkeit
ethanol: soluble 20 mg/mL, clear, light yellow
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)\C=C/C(O)=O.[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)C1=CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(=O)CN5CCN(CC5)c6cc(nc(n6)N7CCCC7)N8CCCC8
InChI
1S/C37H50N6O2.C4H4O4/c1-36-13-11-27(44)23-26(36)7-8-28-29-9-10-31(37(29,2)14-12-30(28)36)32(45)25-40-19-21-42(22-20-40)34-24-33(41-15-3-4-16-41)38-35(39-34)43-17-5-6-18-43;5-3(6)1-2-4(7)8/h11-13,23-24,28-29,31H,3-10,14-22,25H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t28-,29-,31+,36-,37-;/m0./s1
InChIKey
ABCSSKWSUJMJCP-WQDFMEOSSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable