Fortfahren mit
SML1290
PA-824
≥98% (HPLC), Cell wall synthesis inhibitor, powder
Synonym(e):
(6S)- 6,7-Dihydro-2-nitro-6-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]-5H-Imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, (6S)-2-Nitro-6-{[4-(trifluoromethoxy)benzyl]oxy}-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, (S)-PA 824, PA 824, Pretomanid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 240,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 944,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12F3N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
359.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 240,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PA-824, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -40 to -48°, c = 1 in methanol
color
white to brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)CO[C@H]2C[n]3c(nc(c3)[N+](=O)[O-])OC2
InChI
1S/C14H12F3N3O5/c15-14(16,17)25-10-3-1-9(2-4-10)7-23-11-5-19-6-12(20(21)22)18-13(19)24-8-11/h1-4,6,11H,5,7-8H2/t11-/m0/s1
InChI key
ZLHZLMOSPGACSZ-NSHDSACASA-N
Biochem/physiol Actions
Anti-tuberculosis drug
PA-824 is an anti-tuberculosis drug that exhibits multiple mechanism of action, including both cell wall inhibition and respiratory poisoning.
PA-824 is an anti-tuberculosis drug.
PA-824 is a pro-drug that has an effect on both replicating and non-replicating Mycobacterium tuberculosis. It is activated by deazaflavin (cofactor F420)-dependent nitroreducase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1829SML1184SML0468
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
color
white to brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)