Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
product line
Proligo Reagents
Quality Segment
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
form
solid
technique(s)
oligo synthesis: suitable
impurities
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer), ≤0.5% 3′-TC isomer (reversed phase HPLC), ≤0.5% P(III) 145-155ppm (31P-NMR)
color
white to light yellow
solubility
acetonitrile: toluene (1:1): 0.1 M at 18 °C, clear (for 72h)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
nucleoside profile
base: uridine
base protecting group: none
2' protecting group: TC
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OC(=S)N3CCS(=O)(=O)CC3)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N4C=CC(=O)NC4=O)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C44H54N5O11PS2/c1-30(2)49(31(3)4)61(57-26-10-22-45)60-39-37(58-41(48-23-21-38(50)46-42(48)51)40(39)59-43(62)47-24-27-63(52,53)28-25-47)29-56-44(32-11-8-7-9-12-32,33-13-17-35(54-5)18-14-33)34-15-19-36(55-6)20-16-34/h7-9,11-21,23,30-31,37,39-41H,10,24-29H2,1-6H3,(H,46,50,51)/t37-,39-,40-,41-,61?/m1/s1
InChI key
ZBEGZGQLSUITQX-WXSPLRIASA-N
Legal Information
Diese Produkte und ihre Verwendungen werden durch US-Patent Nr. 8.202.983 und die ausstehenden US-Patentanmeldungen Nr. 13/485.5925, 13/531.191 und 13/339.082 sowie entsprechenden ausländischen Gegenstücken, einschließlich den von PCT/US08/63342 und PCT/US09/057922 erteilten, die alle Agilent Technologies zugewiesen wurden, hergestellt und vertrieben.
Dieses Produkt wird unter einer Lizenz von Agilent Technologies unter dem US-Patent Nr. 8.202.983 und den ausstehenden US-Patentanmeldungen Nr. 13/485.5925, 13/531.191 und 13/339.082 sowie entsprechenden ausländischen Gegenstücken, einschließlich den von PCT/US08/63342 und PCT/US09/057922 erteilten, die alle Agilent Technologies zugewiesen wurden, hergestellt und vertrieben. Der Erwerb dieses Produkts übermittelt dem Käufer das eingeschränkte, nicht exklusive, nicht übertragbare Recht (ohne das Recht zum Wiederverkauf, zur Umverpackung oder weiterer Sublizensierung) unter diesen Patenten, das Produkt zur Synthese von Oligonukleotiden ausschließlich für interne Forschungszwecke, einschließlich kommerziellen Zwecken, des Käufers zu nutzen. Sofern hierin nicht anderweitig angegeben, wird dem Käufer keine weitere Lizenz erteilt, weder ausdrücklich noch impliziert, durch Duldung oder anderweitig. Der Käufer willigt ein und versteht, dass er nicht lizensiert ist, dieses Produkt für die Synthese von Oligonukleotiden zum Verkauf, für Diagnosezwecke, einschließlich der Verwendung in klinischen Diagnoseumgebungen, wo die Verwendung in Kombination mit der Probe eines Individuums verwendet wird und Daten erzeugt, die einem Individuum oder dem Pfleger eines Individuums für eine freie Rückerstattung bereitgestellt werden, noch dürfen mit diesem Produkt Oligonukleotide synthetisiert werden, die für klinische Studien oder andere therapeutische Zwecke verwendet werden. Dieses Produkt wird gemäß der Autorisierung von Agilent Technologies, Inc. vertrieben, und Agilent Technologies behält alle Rechte unter diesen Patenten.
Zur Verwendung bei allen Verkäufen, bei denen der Käufer eine eigene Direktlizenz von Agilent benötigt, ohne Einschränkung, Großmengenverkäufen und Verkäufen an Oligo Houses.
Dieses Produkt und seine Verwendungen werden durch US-Patent Nr. 8.202.983 und die ausstehenden US-Patentanmeldungen Nr. 13/485.5925, 13/531.191 und 13/339.082 sowie entsprechenden ausländischen Gegenstücken, einschließlich den von PCT/US08/63342 und PCT/US09/057922 erteilten, die alle Agilent Technologies zugewiesen wurden, hergestellt und vertrieben. Dieses Produkt wird dem Käufer gemäß der Autorisierung durch Agilent Technologies, Inc., basierend auf der Direktlizenz des Käufers und der Autorisierung durch Agilent Technologies, Inc. verkauft, ohne dass vom Verkäufer Rechte übertragen werden. Dem Käufer wird keine Lizenz erteilt, weder ausdrücklich noch implizit, durch Duldung oder anderweitig aufgrund dieses Erwerbs. Die Rechte des Käufers zur Verwendung dieses Produkts unterliegen allein und ausdrücklich der Direktlizenzvereinbarung des Käufers mit Agilent.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description configured for ABI | description - | description configured for ABI |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR) | assay ≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC) | assay ≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR) | assay ≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR) |
| solubility acetonitrile: toluene (1:1): 0.1 M at 18 °C, clear (for 72h) | solubility acetonitrile: toluene (1:1): 0.1 M at 18 °C, clear | solubility acetonitrile: toluene (1:1): 0.1 M at 18 °C, clear (for 72h) | solubility acetonitrile: toluene (1:1): 0.1 M at 18 °C, clear |
| color white to light yellow | color white to light yellow | color white to light yellow | color white to light yellow |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-2′O-TC-rU-Phosphoramidit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?