Fortfahren mit
U211630
DMT-2′O-TC-rU-Phosphoramidit
configured for ABI
Synonym(e):
O5′-(4,4′-Dimethoxytrityl)-O2′-(1,1-dioxothiomorpholin-4-thiocarbonyl)uridin-O3′-(O-(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidit)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 354,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C44H54N5O11PS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
924.03
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Assay:
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
Form:
solid
Solubility:
acetonitrile: toluene (1:1): 0.1 M at 18 °C, clear
Storage temp.:
−20°C
€ 354,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Proligo Reagents
Quality Segment
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
form
solid
mol wt
924.03 g/mol
technique(s)
oligo synthesis: suitable
impurities
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer), ≤0.5% 3′-TC isomer (reversed phase HPLC), ≤0.5% P(III) Impurities 145-155ppm (31P-NMR)
color
white to light yellow
solubility
acetonitrile: toluene (1:1): 0.1 M at 18 °C, clear
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibility
configured for ABI
nucleoside profile
base: uridine
base protecting group: none
2' protecting group: TC
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OC(=S)N3CCS(=O)(=O)CC3)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N4C=CC(=O)NC4=O)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C44H54N5O11PS2/c1-30(2)49(31(3)4)61(57-26-10-22-45)60-39-37(58-41(48-23-21-38(50)46-42(48)51)40(39)59-43(62)47-24-27-63(52,53)28-25-47)29-56-44(32-11-8-7-9-12-32,33-13-17-35(54-5)18-14-33)34-15-19-36(55-6)20-16-34/h7-9,11-21,23,30-31,37,39-41H,10,24-29H2,1-6H3,(H,46,50,51)/t37-,39-,40-,41-,61?/m1/s1
InChI key
ZBEGZGQLSUITQX-WXSPLRIASA-N
General description
DMT-2′O-TC-rU Phosphoramidite belongs to TC RNA Phosphoramidites. These highly regarded, innovative monomers allow faster and more efficient RNA-based oligonucleotide manufacturing and the potential to build longer RNA oligonucleotides (>100 bases). TC RNA Phosphoramidites streamline the deprotection process resulting in consistently high-quality products, offering time and cost savings.
Features and Benefits
  • Reduced coupling times
  • Improved coupling efficiency
  • Single-step downstream process with neat Ethylenediamine (EDA)
  • Cleavage and deprotection within two hours at ambient temperature
  • Desalting of oligos not required
  • Allows for manufacturing of long RNA oligomers
  • High yields of final oligonucleotides
  • Next-day RNA oligo delivery
Legal Information
Diese Produkte werden unter einer Lizenz von Agilent Technologies unter dem US-Patent Nr. 8.202.983 und den ausstehenden US-Patentanmeldungen Nr. 13/485.5925, 13/531.191 und 13/339.082 sowie entsprechenden ausländischen Gegenstücken, einschließlich den von PCT/US08/63342 und PCT/US09/057922 erteilten, die alle Agilent Technologies zugewiesen wurden, hergestellt und vertrieben.
Diese Produkte und ihre Verwendungen werden durch US-Patent Nr. 8.202.983 und die ausstehenden US-Patentanmeldungen Nr. 13/485.5925, 13/531.191 und 13/339.082 sowie entsprechenden ausländischen Gegenstücken, einschließlich den von PCT/US08/63342 und PCT/US09/057922 erteilten, die alle Agilent Technologies zugewiesen wurden, hergestellt und vertrieben.
Zur Verwendung mit Customer Container, der Endnutzerkunden entweder direkt oder durch Händler verkauft wird.
Dieses Produkt wird unter einer Lizenz von Agilent Technologies unter dem US-Patent Nr. 8.202.983 und den ausstehenden US-Patentanmeldungen Nr. 13/485.5925, 13/531.191 und 13/339.082 sowie entsprechenden ausländischen Gegenstücken, einschließlich den von PCT/US08/63342 und PCT/US09/057922 erteilten, die alle Agilent Technologies zugewiesen wurden, hergestellt und vertrieben. Der Erwerb dieses Produkts übermittelt dem Käufer das eingeschränkte, nicht exklusive, nicht übertragbare Recht (ohne das Recht zum Wiederverkauf, zur Umverpackung oder weiterer Sublizensierung) unter diesen Patenten, das Produkt zur Synthese von Oligonukleotiden ausschließlich für interne Forschungszwecke, einschließlich kommerziellen Zwecken, des Käufers zu nutzen. Sofern hierin nicht anderweitig angegeben, wird dem Käufer keine weitere Lizenz erteilt, weder ausdrücklich noch impliziert, durch Duldung oder anderweitig. Der Käufer willigt ein und versteht, dass er nicht lizensiert ist, dieses Produkt für die Synthese von Oligonukleotiden zum Verkauf, für Diagnosezwecke, einschließlich der Verwendung in klinischen Diagnoseumgebungen, wo die Verwendung in Kombination mit der Probe eines Individuums verwendet wird und Daten erzeugt, die einem Individuum oder dem Pfleger eines Individuums für eine freie Rückerstattung bereitgestellt werden, noch dürfen mit diesem Produkt Oligonukleotide synthetisiert werden, die für klinische Studien oder andere therapeutische Zwecke verwendet werden. Dieses Produkt wird gemäß der Autorisierung von Agilent Technologies, Inc. vertrieben, und Agilent Technologies behält alle Rechte unter diesen Patenten.
Zur Verwendung bei allen Verkäufen, bei denen der Käufer eine eigene Direktlizenz von Agilent benötigt, ohne Einschränkung, Großmengenverkäufen und Verkäufen an Oligo Houses.
Dieses Produkt und seine Verwendungen werden durch US-Patent Nr. 8.202.983 und die ausstehenden US-Patentanmeldungen Nr. 13/485.5925, 13/531.191 und 13/339.082 sowie entsprechenden ausländischen Gegenstücken, einschließlich den von PCT/US08/63342 und PCT/US09/057922 erteilten, die alle Agilent Technologies zugewiesen wurden, hergestellt und vertrieben. Dieses Produkt wird dem Käufer gemäß der Autorisierung durch Agilent Technologies, Inc., basierend auf der Direktlizenz des Käufers und der Autorisierung durch Agilent Technologies, Inc. verkauft, ohne dass vom Verkäufer Rechte übertragen werden. Dem Käufer wird keine Lizenz erteilt, weder ausdrücklich noch implizit, durch Duldung oder anderweitig aufgrund dieses Erwerbs. Die Rechte des Käufers zur Verwendung dieses Produkts unterliegen allein und ausdrücklich der Direktlizenzvereinbarung des Käufers mit Agilent.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G211630U211600G211600
description
configured for ABI
description
configured for ABI
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to light yellow
color
white to light yellow
color
white to light yellow
color
white to light yellow
solubility
acetonitrile: toluene (1:1): 0.1 M at 18 °C, clear
solubility
acetonitrile: toluene (1:1): 0.1 M at 18 °C, clear
solubility
acetonitrile: toluene (1:1): 0.1 M at 18 °C, clear (for 72h)
solubility
acetonitrile: toluene (1:1): 0.1 M at 18 °C, clear (for 72h)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-2′O-TC-rU-Phosphoramidit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)