Fortfahren mit
U4127
Urocortin human
≥85% (HPLC), powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 446,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C204H337N63O64
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
4696.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥85% (HPLC)
Biological source:
human
€ 446,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... UCN(7349)
Application
Urocortin human can be used as a test compound for studying the impact of corticotropin-releasing factor (CRF) receptor agonist and antagonist on sleep-wake patterns in conscious rats by using radiotelemetry system.
Biochem/physiol Actions
Urocortin is a CRF-related neuropeptide having high affinity for CRF2 receptor possess appetite-suppressing effect. Urocortin along with corticotropin-releasing factor (CRF) binding protein (CRF-BP) enhances the free CRF levels in human brain by displacing hCRF from the binding protein.
Binds to CRF receptor types 1, 2α, and 2β.
Binds to CRF receptor types 1, 2α, and 2β; stimulates cAMP accumulation from cells transfected with these receptors. Acts in vitro to release ACTH from rat anterior pituitary cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
U5507SRP8047S8689
description
≥85% (HPLC), powder
description
recombinant, expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged)
description
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥95% (GE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-GE)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P55089
UniProt accession no.
P0CG48, P0CG47
UniProt accession no.
Q8WWA0
UniProt accession no.
P48023
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)