Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 263,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human liver (containing intracellular or extracellular iron)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Histology slides with paraffin embedded section of from human liver containing intracellular or extracellular iron. Suitable for use with Iron Stain Procedure No. HT20.
Other Notes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Iron Stain Procedure No. HT20.
Legal Information
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description human liver containing intracellular or extracellular iron | description from human kidney | description from human liver | description from mouse lung containing Candida albicans |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| biological source human liver (containing intracellular or extracellular iron) | biological source human kidney | biological source human liver | biological source mouse lung (containing Candida albicans) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?