Fortfahren mit
S8701
SFLLR-NH2 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), powder
Synonym(e):
L-Seryl-L-phenylalanyl-L-leucyl-L-leucyl-L-Arginine amide trifluoroacetate salt, Ser-Phe-Leu-Leu-Arg-amide trifluoroacetate salt, Thrombin Receptor Activator for Peptide 5 (TRAP-5) trifluoroacetate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H51N9O6 · xC2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
633.78 (free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 134,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O
InChI
1S/C30H51N9O6.C2HF3O2/c1-17(2)13-22(27(43)36-21(25(32)41)11-8-12-35-30(33)34)38-28(44)23(14-18(3)4)39-29(45)24(37-26(42)20(31)16-40)15-19-9-6-5-7-10-19;3-2(4,5)1(6)7/h5-7,9-10,17-18,20-24,40H,8,11-16,31H2,1-4H3,(H2,32,41)(H,36,43)(H,37,42)(H,38,44)(H,39,45)(H4,33,34,35);(H,6,7)/t20-,21-,22-,23-,24-;/m0./s1
InChI key
UUNMFWMQJXBTAA-VHIJBDTGSA-N
Application
SFLLR-NH2 trifluoroacetate salt may be used in cell signaling and immunology studies.
Biochem/physiol Actions
SFLLR-NH2 is a PAR-1 (Protease-Activated Receptor) selective activating peptide, also known as Thrombin Receptor Activating Peptide 5 (TRAP-5). Protease-activated receptors (PARs) are present on various organs including, platelets, mast cell, gallblader, oesophagus etc, and regulate various physiological processes including human platelet aggregation, vascular contraction/relaxation, and an increase in endothelial permeability. Recent papers indicated that PAR′s are also involved in sensory processing and proliferation of astrocytes.
SFLLR-NH2 is a PAR-1 agonist peptide, Thrombin Receptor Activating Peptide (TRAP).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T7830SML1460H3042
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
solubility
H2O: >2 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
color
white to off-white
color
white to tan
color
white to off-white
color
white to off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)