Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
154-158 °C (lit.)
SMILES String
c1nnn[nH]1
InChI
1S/CH2N4/c1-2-4-5-3-1/h1H,(H,2,3,4,5)
InChIKey
KJUGUADJHNHALS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Warnhinweis
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Self-react. A
Lagerklassenschlüssel
1 - Explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)