Wichtige Dokumente
T6319
Anti-TOM22 antibody , Mouse monoclonal
clone 1C9-2, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Mitochondrial import receptor Tom22, Anti-TOMM22, Anti-Translocase of outer mitochondrial membrane 22 homolog (yeast)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C9-2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 22 kDa
Speziesreaktivität
human, monkey
Darf nicht reagieren mit
rodent
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of cultured human lymphoma Raji cells.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TOMM22(56993)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
- Western blotting
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)