Fortfahren mit
T4272
Trehalose 6-phosphate dipotassium salt
~95% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H21O14PK2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
498.46
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~95% (TLC)
Quality Segment
form
powder
impurities
<10% water (Karl Fischer)
color
off-white,
cation traces
K: 14-17.3%, P: 5.8 - 6.7%
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K].[H][C@@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)O[C@H]2O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C12H23O14P.K.H/c13-1-3-5(14)7(16)9(18)11(24-3)26-12-10(19)8(17)6(15)4(25-12)2-23-27(20,21)22;;/h3-19H,1-2H2,(H2,20,21,22);;/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI key
KSPIKJRSOAXHOT-PVXXTIHASA-N
Application
Trehalose 6-phosphate (T6P) dipotassium salt has been used as a standard to measure T6P concentrations in potato tubers. It has also been used as a calibration standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) assay for measurement of T6P in plants.
Biochem/physiol Actions
Trehalose 6-phosphate (T6P) is synthesised from glucose-6-phosphate (G6P) and uridine 5-diphospho-glucose. Trehalose-6-phosphate synthase catalyzes this reaction. T6P serves as a precursor for the synthesis of trehalose. It regulates sugar metabolism in in Arabidopsis plants and promotes its growth. In plants, T6P blocks the action of sucrose nonfermenting-1-related protein kinase 1, which affects the energy and carbon metabolism.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F1502A2013P6888
description
~95% (TLC)
description
≥97% (enzymatic), amorphous powder
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% anhydrous basis
assay
~95% (TLC)
assay
≥97% (enzymatic)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% anhydrous basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
amorphous powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
off-white,
color
white to off-white
color
white to off-white
color
light yellow
cation traces
K: 14-17.3%, P: 5.8 - 6.7%
cation traces
K: 20.3-26.2% (dry basis)
cation traces
Na: 13.1-18.5% (dry basis)
cation traces
Na: 18-21% (anhydrous)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)