Fortfahren mit
A2013
D-Arabinose 5-phosphate disodium salt
≥95% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 931,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H9O8PNa2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.07
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
€ 931,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
impurities
~1% ribose 5-phosphate
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear
cation traces
Na: 13.1-18.5% (dry basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C5H11O8P.Na.H/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;/h1,3-5,7-9H,2H2,(H2,10,11,12);;
InChI key
JOSPLEVEDMZOKB-UHFFFAOYSA-N
Application
D-Arabinose 5-phosphate (D-Ara-5P) is used as a substrate to identify, differentiate and characterize enzymes such as D-arabinose 5-phosphate isomerase (KdsD) and 3-deoxy-D-manno-octulosonate 8-phosphate synthase(s) which are involved in lipopolysaccharide (LPS) biosynthesis.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D3126R7750T9375
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (ICP-AES)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥96% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
solubility
water: 50 mg/mL, clear
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)