Fortfahren mit
T2141
L-Tyrosine 7-amido-4-methylcoumarin
≥98% (TLC), powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 361,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.36
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Tyrosine 7-amido-4-methylcoumarin,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
80% acetic acid: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H](N)Cc3ccc(O)cc3)ccc12
InChI
1S/C19H18N2O4/c1-11-8-18(23)25-17-10-13(4-7-15(11)17)21-19(24)16(20)9-12-2-5-14(22)6-3-12/h2-8,10,16,22H,9,20H2,1H3,(H,21,24)/t16-/m0/s1
InChI key
NRGJYQDVMUOJLU-INIZCTEOSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P5898A4302
description
-
description
-
description
aminopeptidase substrate
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
80% acetic acid: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)