Merck
A4302
L-Alanin-7-Amido-4-Methylcumarin -trifluoracetat (Salz)
aminopeptidase substrate, fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonym(e):
L-Alanine 4-methyl-7-coumarinylamide trifluoroacetate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14N2O3 · C2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.29
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Alanin-7-Amido-4-Methylcumarin -trifluoracetat (Salz), aminopeptidase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
fluorescence
λex 325 nm; λem 389 nm in ethanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C13H14N2O3.C2HF3O2/c1-7-5-12(16)18-11-6-9(3-4-10(7)11)15-13(17)8(2)14;3-2(4,5)1(6)7/h3-6,8H,14H2,1-2H3,(H,15,17);(H,6,7)/t8-;/m0./s1
InChI key
YYGKKBUKGNFDJW-QRPNPIFTSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)