Fortfahren mit
93019
Taurin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
2-Aminoethansulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CH2SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.15
EC Number:
203-483-8
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
1751215
MDL number:
€ 205,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
InChI key
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Biochem/physiol Actions
Nicht selektiver, endogener Agonist an Glycin-Rezeptoren.
Nicht selektiver, endogener Agonist an Glycin-Rezeptoren. Bedingt essentielle sulfonierte Aminosäure, die in manchen Zellen die Apoptose moduliert; spielt eine Rolle in zahlreichen Stoffwechselvorgängen; ist ein Produkt des Methionin- und Cysteinstoffwechsels
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR11091643361T8691
Taurin certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
93019
Taurin
Taurin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1109
Taurin
Taurin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1643361
Taurin
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
suitable for cell culture, meets USP testing specifications
application(s)
clinical testing
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Taurin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)