Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 608,00 |
Über diesen Artikel
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| assay ≥85% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous glycerol solution |
| mol wt 42.6 kDa | mol wt 36.8 kDa | mol wt 45.9 kDa | mol wt 36800, 39700, 40000, 42600, 42900, 45900 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T0451-50UG | 04061833385531 |