Wichtige Dokumente
T0267
3,4,5,6-Tetrahydrophthalsäureanhydrid
≥95%
Synonym(e):
Cyclohexen-1,2-dicarbonsäure-anhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
69-73 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1OC(=O)C2=C1CCCC2
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H2
InChIKey
HMMBJOWWRLZEMI-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)